Kluczowe dokumenty
SAB1407122
Sigma-Aldrich
Anti-SEC63 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ERdj2, PRO2507, SEC63L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~88 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEC63(11231)
Opis ogólny
Kompleks Sec61 jest centralnym składnikiem aparatu translokacji białek błony retikulum endoplazmatycznego (ER). Stwierdzono, że białko kodowane przez ten gen i białko SEC62 są związane z wolnym od rybosomów kompleksem SEC61. Spekuluje się, że Sec61-Sec62-Sec63 może wykonywać potranslacyjną translokację białek do ER. Kompleks Sec61-Sec62-Sec63 może również wykonywać transport wsteczny białek ER, które podlegają szlakowi degradacji zależnemu od ubikwityny-proteasomu. Kodowane białko jest integralnym białkiem błonowym zlokalizowanym w szorstkim ER (dostarczone przez RefSeq).
Immunogen
SEC63 (NP_009145.1, 1 a.a. ~ 760 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAGQQFQYDDSGNTFFYFLTSFVGLIVIPATYYLWPRDQNAEQIRLKNIRKVYGRCMWYRLRLLKPQPNIIPTVKKIVLLAGWALFLFLAYKVSKTDREYQEYNPYEVLNLDPGATVAEIKKQYRLLSLKYHPDKGGDEVMFMRIAKAYAALTDEESRKNWEEFGNPDGPQATSFGIALPAWIVDQKNSILVLLVYGLAFMVILPVVVGSWWYRSIRYSGDQILIRTTQIYTYFVYKTRNMDMKRLIMVLAGASEFDPQYNKDATSRPTDNILIPQLIREIGSINLKKNEPPLTCPYSLKARVLLLSHLARMKIPETLEEDQQFMLKKCPALLQEMVNVICQLIVMARNREEREFRAPTLASLENCMKLSQMAVQGLQQFKSPLLQLPHIEEDNLRRVSNHKKYKIKTIQDLVSLKESDRHTLLHFLEDEKYEEVMAVLGSFPYVTMDIKSQVLDDEDSNNITVGSLVTVLVKLTRQTMAEVFEKEQSICAAEEQPAEDGQGETNKNRTKGGWQQKSKGPKKTAKSKKKKPLKKKPTPVLLPQSKQQKQKQANGVVGNEAAVKEDEEEVSDKGSDSEEEETNRDSQSEKDDGSDRDSDREQDEKQNKDDEAEWQELQQSIQRKERALLETKSKITHPVYSLYFPEEKQEWWWLYIADRKEQTLISMPYHVCTLKDTEEVELKFPAPGKPGNYQYTVFLRSDSYMGLDQIKPLKLEVHEAKPVPENHPQWDTAIEGDEDQEDSEGFEDSFEEEEEEEEDDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric M Davis et al.
Cell reports, 11(11), 1727-1736 (2015-06-16)
Glycophosphatidylinositol-anchored proteins (GPI-APs) play essential roles in physiology, but their biogenesis and trafficking have not been systematically characterized. Here, we took advantage of the recently available haploid genetics approach to dissect GPI-AP pathways in human cells using prion protein (PrP)