Kluczowe dokumenty
SAB1407111
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ASFGF2, FGF-AS, FGF2AS, gfg, gfg-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUDT6(11162)
Opis ogólny
FGF2 (MIM 134920) jest wysoce konserwatywnym, wielofunkcyjnym czynnikiem wzrostu wiążącym heparynę, zaangażowanym w rozwój neuroektodermy, angiogenezę i gojenie się ran. Podwyższone poziomy FGF2 są związane z proliferacją mięśni gładkich w miażdżycy i proliferacją nowotworów. Antysensowny gen FGF2, NUDT6, może regulować ekspresję FGF2.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NUDT6 (NP_009014.2, 1 a.a. ~ 316 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MRQPLSWGRWRAMLARTYGPGPSAGYRWASGAQGYVRNPPVGACDLQGELDRFGGISVRLARLDALDRLDAAAFQKGLQAAVQQWRSEGRTAVWLHIPILQSRFIAPAASLGFCFHHAESDSSTLTLWLREGPSRLPGYASHQVGVAGAVFDESTRKILVVQDRNKLKNMWKFPGGLSEPEEDIGDTAVREVFEETGIKSEFRSVLSIRQQHTNPGAFGKSDMYIICRLKPYSFTINFCQEECLRCEWMDLNDLAKTENTTPITSRVARLLLYGYREGFDKIDLTVEELPAVYTGLFYKLYHKELPENYKTMKGID
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)