Kluczowe dokumenty
SAB1407098
Sigma-Aldrich
Anti-SOX30 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX30(11063)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych SOX (SRY-related HMG-box) zaangażowanych w regulację rozwoju embrionalnego i determinację losu komórek. Kodowane białko może działać jako regulator transkrypcji po utworzeniu kompleksu białkowego z innymi białkami. Białko może być zaangażowane w różnicowanie rozwijających się męskich komórek płciowych. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SOX30 (NP_008948.1, 1 a.a. ~ 501 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MERARPEPPPQPRPLRPAPPPLPVEGTSFWAAAMEPPPSSPTLSAAASATLASSCGEAVASGLQPAVRRLLQVKPEQVLLLPQPQAQNEEAAASSAQARLLQFRPDLRLLQPPTASDGATSRPELHPVQPLALHVKAKKQKLGPSLDQSVGPRGAVETGPRASRVVKLEGPGPALGYFRGDEKGKLEAEEVMRDSMQGGAGKSPAAIREGVIKTEEPERLLEDCRLGAEPASNGLVHGSAEVILAPTSGAFGPHQQDLRIPLTLHTVPPGARIQFQGAPPSELIRLTKVPLTPVPTKMQSLLEPSVKIETKDVPLTVLPSDAGIPDTPFSKDRNGHVKRPMNAFMVWARIHRPALAKANPAANNAEISVQLGLEWNKLSEEQKKPYYDEAQKIKEKHREEFPGWVYQPRPGKRKRFPLSVSNVFSGTTQNIISTNPTTVYPYRSPTYSVVIPSLQNPITHPVVHALTVGLPLAMEIFRVQCQNALVIMKTGTQNMRVSFQL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)