Kluczowe dokumenty
SAB1407060
Sigma-Aldrich
Anti-ARID5A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MRF-1, MRF1, RP11-363D14
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARID5A(10865)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Members of the ARID protein family, including ARID5A, have diverse functions but all appear to play important roles in development, tissue-specific gene expression, and regulation of cell growth (Patsialou et al., 2005 [PubMed 15640446]).[supplied by OMIM
Immunogen
ARID5A (AAH67301.1, 1 a.a. ~ 430 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAKENRGDDGATERPKKAKEERRMDQMMPGKTKADAADPAPLPSQEPPRNSTEQQGLASGSSVSFVGASGCPEAYKRLLSSFYCKGTHGIMSPLAKKKLLAQVSKVEALQCQEEGCRHGAEPQASPAVHLPESPQSPKGLTENSRHRLTPQEGLQAPGGSLREEAQAGPCPAAPIFKGCFYTHPTEVLKPVSQHPRDFFSRLKDGVLLGPPGKEGLSVKEPQLVWGGDANRPSAFHKGGSRKGILYPKPKACWVSPMAKVPAESPTLPPTFPSSPGLGSKRSLEEEGAAHSGKRLRAVSPFLKEADAKKCGAKPAGSGLVSCLLGPALGPVPPEAYRGTMLHCPLNFTGTPGPLKGQAALPFSPLVIPAFPAHFLATAGPSPMAAGLMHFPPTSFDSALRHRLCPASSAWHAPPVTTYAAPHFFHLNTKL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)