Kluczowe dokumenty
SAB1407054
Sigma-Aldrich
Anti-SEPT9 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AF17q25, FLJ75490, KIAA0991, MSF, MSF1, NAPB, PNUTL4, SINT1, SeptD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~63.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEPT9(10801)
Opis ogólny
Ten gen jest członkiem rodziny septyn zaangażowanych w cytokinezę i kontrolę cyklu komórkowego. Gen ten jest kandydatem na gen supresorowy guza jajnika. Mutacje w tym genie powodują dziedziczną amiotrofię neuronalną, znaną również jako zapalenie nerwu z predylekcją ramienną. Translokacja chromosomalna obejmująca ten gen na chromosomie 17 i gen MLL na chromosomie 11 powoduje ostrą białaczkę mielomonocytową. Opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy
Immunogen
SEPT9 (AAH21192.1, 1 a.a. ~ 568 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MERDRISALKRSFEVEEVETPNSTPPRRVQTPLLRATVASSTQKFQDLGVKNSEPSARHVDSLSQRSPKASLRRVELSGPKAAEPVSRRTELSIDISSKQVENAGAIGPSRFGLKRAEVLGHKTPEPAPRRTEITIVKPQESAHRRMEPPASKVPEVPTAPATDAAPKRVEIQMPKPAEAPTAPSPAQTLENSEPAPVSQLQSRLEPKPQPPVAEATPRSQEATEAAPSCVGDMADTPRDAGLKQAPASRNEKAPVDFGYVGIDSILEQMRRKAMKQGFEFNIMVVGQSGLGKSTLINTLFKSKISRKSVQPTSEERIPKTIEIKSITHDIEEKGVRMKLTVIDTPGFGDHINNENCWQPIMKFINDQYEKYLQEEVNINRKKRIPDTRVHCCLYFIPATGHSLRPLDIEFMKRLSKVVNIVPVIAKADTLTLEERVHFKQRITADLLSNGIDVYPQKEFDEDSEDRLVNEKFREMIPFAVVGSDHEYQVNGKRILGRKTKWGTIEVENTTHCEFAYLRDLLIRTHMQNIKDITSSIHFEAYRVKRLNEGSSAMANGVEEKEPEAPEM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)