Kluczowe dokumenty
SAB1407037
Sigma-Aldrich
Anti-FARS2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FARS1, HSPC320, PheRS, dJ520B18.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FARS2(10667)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Syntetazy aminoacylo-tRNA są klasą enzymów, które ładują tRNA ich odpowiednimi aminokwasami. Gen ten koduje syntazę fenyloalaniny-tRNA (PheRS) zlokalizowaną w mitochondrium, która składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego, w przeciwieństwie do struktury (alfa-beta)2 prokariotycznych i eukariotycznych cytoplazmatycznych form PheRS. Analiza struktury i właściwości katalityczne wskazują, że mitochondrialne PheRS mogą stanowić klasę PheRS odrębną od enzymów występujących u prokariotów i w cytoplazmie eukariotycznej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FARS2 (NP_006558.1, 1 a.a. ~ 451 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MVGSALRRGAHAYVYLVSKASHISRGHQHQAWGSRPPAAECATQRAPGSVVELLGKSYPQDDHSNLTRKVLTRVGRNLHNQQHHPLWLIKERVKEHFYKQYVGRFGTPLFSVYDNLSPVVTTWQNFDSLLIPADHPSRKKGDNYYLNRTHMLRAHTSAHQWDLLHAGLDAFLVVGDVYRRDQIDSQHYPIFHQLEAVRLFSKHELFAGIKDGESLQLFEQSSRSAHKQETHTMEAVKLVEFDLKQTLTRLMAHLFGDELEIRWVDCYFPFTHPSFEMEINFHGEWLEVLGCGVMEQQLVNSAGAQDRIGWAFGLGLERLAMILYDIPDIRLFWCEDERFLKQFCVSNINQKVKFQPLSKYPAVINDISFWLPSENYAENDFYDLVRTIGGDLVEKVDLIDKFVHPKTHKTSHCYRITYRHMERTLSQREVRHIHQALQEAAVQLLGVEGRF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)