Kluczowe dokumenty
SAB1407019
Sigma-Aldrich
Anti-GNLY antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
519, D2S69E, LGD-2, LGD2, NKG5, TLA519
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~16.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNLY(10578)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny białek podobnych do sapozyny (SAPLIP) i znajduje się w cytotoksycznych ziarnistościach limfocytów T, które są uwalniane po stymulacji antygenem. Białko to jest obecne w cytotoksycznych ziarnistościach cytotoksycznych limfocytów T i komórek naturalnych zabójców i ma aktywność przeciwdrobnoustrojową przeciwko M. tuberculosis i innym organizmom. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GNLY (NP_006424.2, 1 a.a. ~ 145 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MATWALLLLAAMLLGNPGLVFSRLSPEYYDLARAHLRDEEKSCPCLAQEGPQGDLLTKTQELGRDYRTCLTIVQKLKKMVDKPTQRSVSNAATRVCRTGRSRWRDVCRNFMRRYQSRVTQGLVAGETAQQICEDLRLCIPSTGPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)