Kluczowe dokumenty
SAB1406957
Sigma-Aldrich
Anti-CALCOCO2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC17318, NDP52
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a subunit of nuclear domain 10 (ND10) bodies. ND10 bodies are nuclear domains appearing immunohistochemically as ten dots per nucleus. They are believed to be associated with the nuclear matrix on the basis of their resistance to nuclease digestion and salt extraction. ND10 proteins are removed from the nucleus by herpes simplex virus-1 infection and may have a role in viral life cycles. (provided by RefSeq)
Immunogen
CALCOCO2 (NP_005822.1, 1 a.a. ~ 446 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEETIKDPPTSAVLLDHCHFSQVIFNSVEKFYIPGGDVTCHYTFTQHFIPRRKDWIGIFRVGWKTTREYYTFMWVTLPIDLNNKSAKQQEVQFKAYYLPKDDEYYQFCYVDEDGVVRGASIPFQFRPENEEDILVVTTQGEVEEIEQHNKELCKENQELKDSCISLQKQNSDMQAELQKKQEELETLQSINKKLELKVKEQKDYWETELLQLKEQNQKMSSENEKMGIRVDQLQAQLSTQEKEMEKLVQGDQDKTEQLEQLKKENDHLFLSLTEQRKDQKKLEQTVEQMKQNETTAMKKQQELMDENFDLSKRLSENEIICNALQRQKERLEGENDLLKRENSRLLSYMGLDFNSLPYQVPTSDEGGARQNPGLAYGNPYSGIQESSSPSPLSIKKCPICKADDICDHTLEQQQMQPLCFNCPICDKIFPATEKQIFEDHVFCHSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jose Norberto S Vargas et al.
Molecular cell, 74(2), 347-362 (2019-03-12)
Selective autophagy recycles damaged organelles and clears intracellular pathogens to prevent their aberrant accumulation. How ULK1 kinase is targeted and activated during selective autophagic events remains to be elucidated. In this study, we used chemically inducible dimerization (CID) assays in tandem with