Kluczowe dokumenty
SAB1406886
Sigma-Aldrich
Anti-GIT2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAT-2, DKFZp686G01261, KIAA0148, MGC760
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~52.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GIT2(9815)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek GIT, które oddziałują z kinazami receptorów sprzężonych z białkiem G i posiadają aktywność białka aktywującego GTPazę (GAP) czynnika ADP-rybozylacji (ARF). Białka GIT przemieszczają się między kompleksami cytoplazmatycznymi, ogniskowymi adhezjami i peryferiami komórek oraz oddziałują z czynnikiem wymiany beta oddziałującym z Pak (PIX), tworząc duże kompleksy oligomeryczne, które przejściowo rekrutują inne białka. Białka GIT regulują dynamikę cytoszkieletu i uczestniczą w internalizacji receptorów i transporcie błonowym. Wykazano, że gen ten hamuje wydłużenie lamellipodialne i ogniskową rotację adhezyjną i uważa się, że reguluje ruchliwość komórek. Gen ten podlega rozległemu alternatywnemu splicingowi w celu wygenerowania wielu izoform, ale natura pełnej długości niektórych z tych wariantów nie została określona. Różne izoformy mają różnice funkcjonalne w odniesieniu do aktywności ARF GAP i wiązania kinazy 2 receptora sprzężonego z białkiem G. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GIT2 (NP_631940.1, 1 a.a. ~ 471 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSKRLRSSEVCADCSGPDPSWASVNRGTFLCDECCSVHRSLGRHISQVRHLKHTPWPPTLLQMVETLYNNGANSIWEHSLLDPASIMSGRRKANPQDKVHPNKAEFIRAKYQMLAFVHRLPCRDDDSVTAKDLSKQLHSSVRTGNLETCLRLLSLGAQANFFHPEKGNTPLHVASKAGQILQAELLAVYGADPGTQDSSGKTPVDYARQGGHHELAERLVEIQYELTDRLAFYLCGRKPDHKNGQHFIIPQMADSSLDLSELAKAAKKKLQSLSNHLFEELAMDMYDEVDRRETDAVWLATQNHSALVTETTVVPFLPVNPEYSSTRNQGRQKLARFNAHEFATLVIDILSDAKRRQQGSSLSGSKDNVELILKTINNQHSVESQDNDQPDYDSVASDEDTDLETTASKTNRQKSLDSDLSDGPVTVQEFMEVKNALVASEAKIQQLMKVNNNLSDELRIMQKKLLGKDAN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)