Kluczowe dokumenty
SAB1406844
Sigma-Aldrich
Anti-TP53I3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PIG3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53I3(9540)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest podobne do oksydoreduktaz, które są enzymami zaangażowanymi w odpowiedzi komórkowe na stres oksydacyjny i napromieniowanie. Gen ten jest indukowany przez supresor nowotworu p53 i uważa się, że bierze udział w śmierci komórki, w której pośredniczy p53. Zawiera miejsce wiązania konsensusu p53 w swoim regionie promotora i sekwencję pentanukleotydową mikrosatelitarną. Wykazano, że p53 aktywuje transkrypcyjnie ten gen poprzez interakcję z pentanukleotydową sekwencją mikrosatelitarną. Mikrosatelita jest polimorficzny, z różną liczbą powtórzeń pentanukleotydowych bezpośrednio skorelowanych ze stopniem aktywacji transkrypcyjnej przez p53. Sugeruje się, że polimorfizm mikrosatelitarny może być związany ze zróżnicowaną podatnością na raka. Dla tego genu znaleziono co najmniej dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TP53I3 (AAH00474, 1 a.a. ~ 332 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLAVHFDKPGGPENLYVKEVAKPSPGEGEVLLKVAASALNRADLMQRQGQYDPPPGASNILGLEASGHVAELGPGCQGHWKIGDTAMALLPGGGQAQYVTVPEGLLMPIPEGLTLTQAAAIPEAWLTAFQLLHLVGNVQAGDYVLIHAGLSGVGTAAIQLTRMAGAIPLVTAGSQKKLQMAEKLGAAAGFNYKKEDFSEATLKFTKGAGVNLILDCIGGSYWEKNVNCLALDGRWVLYGLMGGGDINGPLFSKLLFKRGSLITSLLRSRDNKYKQMLVNAFTEQILPHFSTEGPQRLLPVLDRIYPVTEIQEAHKYMEANKNIGKIVLELPQ
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PT53I3 produkowane u myszy jest odpowiednie do testów western blot.
Działania biochem./fizjol.
TP53I3 (Tumor protein p53 inducible protein 3) odgrywa ważną rolę w generowaniu reaktywnych form tlenu (ROS) i programowanej śmierci komórki. Działa jako marker proapoptotyczny w szlaku apoptotycznym. Sugeruje się, że PIG3 (p53-inducible gene 3) może inicjować stres oksydacyjny, podobnie jak inne cele p53. Pośredniczy w apoptozie poprzez generowanie reaktywnych form tlenu w wyniku stresu oksydacyjnego.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergio Porté et al.
The Journal of biological chemistry, 284(25), 17194-17205 (2009-04-08)
Tumor suppressor p53 regulates the expression of p53-induced genes (PIG) that trigger apoptosis. PIG3 or TP53I3 is the only known member of the medium chain dehydrogenase/reductase superfamily induced by p53 and is used as a proapoptotic marker. Although the participation