Kluczowe dokumenty
SAB1406700
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH4A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALDH4, P5CD, P5CDh, P5CDhL, P5CDhS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~61.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH4A1(8659)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko to należy do rodziny dehydrogenaz aldehydowych. Enzym ten jest zależną od NAD dehydrogenazą macierzy mitochondrialnej, która katalizuje drugi etap szlaku degradacji proliny, przekształcając pirolino-5-karboksylan w glutaminian. Niedobór tego enzymu jest związany z hiperprolinemią typu II, autosomalnym recesywnym zaburzeniem charakteryzującym się akumulacją delta-1-pirolino-5-karboksylanu (P5C) i proliny. Dla tego genu zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ALDH4A1 (NP_003739.2, 1 a.a. ~ 563 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLLPAPALRRALLSRPWTGAGLRWKHTSSLKVANEPVLAFTQGSPERDALQKALKDLKGRMEAIPCVVGDEEVWTSDVQYQVSPFNHGHKVAKFCYADKSLLNKAIEAALAARKEWDLKPIADRAQIFLKAADMLSGPRRAEILAKTMVGQGKTVIQAEIDAAAELIDFFRFNAKYAVELEGQQPISVPPSTNSTVYRGLEGFVAAISPFNFTAIGGNLAGAPALMGNVVLWKPSDTAMLASYAVYRILREAGLPPNIIQFVPADGPLFGDTVTSSEHLCGINFTGSVPTFKHLWKQVAQNLDRFHTFPRLAGECGGKNFHFVHRSADVESVVSGTLRSAFEYGGQKCSACSRLYVPHSLWPQIKGRLLEEHSRIKVGDPAEDFGTFFSAVIDAKSFARIKKWLEHARSSPSLTILAGGKCDDSVGYFVEPCIVESKDPQEPIMKEEIFGPVLSVYVYPDDKYKETLQLVDSTTSYGLTGAVFSQDKDVVQEATKVLRNAAGNFYINDKSTGSIVGQQPFGGARASGTNDKPGGPHYILRWTSPQVIKETHKPLGDWSYAYMQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)