Kluczowe dokumenty
SAB1406659
Sigma-Aldrich
Anti-SPOP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TEF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPOP(8405)
Opis ogólny
Białko BTB/POZ typu Speckle (SPOP) jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21.33. Kodowane białko charakteryzuje się domeną MATH (meprin and TRAF-C homology) wiążącą substrat na N-końcu i domeną BTB wiążącą CUL3 na C-końcu.
Gen ten koduje białko, które może modulować aktywność represji transkrypcji białka związanego ze śmiercią 6 (DAXX), które oddziałuje z deacetylazą histonów, histonami rdzeniowymi i innymi białkami związanymi z histonami. U myszy kodowane białko wiąże się z domeną suwaka leucynowego makroH2A1.2, wariantu histonu H2A, który jest wzbogacony na inaktywowanych chromosomach X. Wykazano, że domena BTB/POZ tego białka pośredniczy w represji transkrypcji i oddziałuje ze składnikami kompleksów korepresorowych deacetylaz histonowych. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SPOP (NP_001007227.1, 1 a.a. ~ 374 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSRVPSPPPPAEMSSGPVAESWCYTQIKVVKFSYMWTINNFSFCREEMGEVIKSSTFSSGANDKLKWCLRVNPKGLDEESKDYLSLYLLLVSCPKSEVRAKFKFSILNAKGEETKAMESQRAYRFVQGKDWGFKKFIRRDFLLDEANGLLPDDKLTLFCEVSVVQDSVNISGQNTMNMVKVPECRLADELGGLWENSRFTDCCLCVAGQEFQAHKAILAARSPVFSAMFEHEMEESKKNRVEINDVEPEVFKEMMCFIYTGKAPNLDKMADDLLAAADKYALERLKVMCEDALCSNLSVENAAEILILADLHSADQLKTQAVDFINYHASDVLETSGWKSMVVSHPHLVAEAYRSLASAQCPFLGPPRKRLKQS
Zastosowanie
Mikromacierz tkankowa (TMA).
Działania biochem./fizjol.
Białko BTB/POZ typu Peckle (SPOP) aktywuje kompleks β-katenina/czynnik transkrypcyjny 4 (TCF-4) i stymuluje progresję nowotworu w raku jasnokomórkowym nerki. Kodowane białko ubikwitynuje różne substraty u Drosophila i ludzi, w tym puckered (Puc), cubitus interruptus (Ci) / glioblastoma (Gli), macroH2A, białko związane ze śmiercią 6 (DAXX) i koaktywator receptora steroidowego (SRC)-3. Działa jako potencjalny supresor nowotworów dla różnych nowotworów, w tym raka piersi. Mutacja w tym genie jest związana z rozwojem ludzkiego raka prostaty.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Destruction of Full-Length Androgen Receptor by Wild-Type SPOP, but Not Prostate-Cancer-Associated Mutants
An J, et al.
Cell Reports, 6(4), 657-669 (2014)
Tumor Suppressor Role for the SPOP Ubiquitin Ligase in Signal-Dependent Proteolysis of the Oncogenic Coactivator SRC-3/AIB1
Li C, et al.
Oncogene, 30(42), 4350-4350 (2011)
SPOP promotes tumor progression via activation of β-catenin/TCF4 complex in clear cell renal cell carcinoma.
Zhao W, et al.
International Journal of Oncology, 49(3), 1001-1008 (2016)
Serum Autoantibodies in Chronic Prostate Inflammation in Prostate Cancer Patients
Schlick B, et al.
PLoS ONE, 11(2), e0147739-e0147739 (2016)
Bettina Schlick et al.
PloS one, 11(2), e0147739-e0147739 (2016-02-11)
Chronic inflammation is frequently observed on histological analysis of malignant and non-malignant prostate specimens. It is a suspected supporting factor for prostate diseases and their progression and a main cause of false positive PSA tests in cancer screening. We hypothesized