Kluczowe dokumenty
SAB1406635
Sigma-Aldrich
Anti-NPHS2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PDCN, SRN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPHS2(7827)
Opis ogólny
This gene encodes the glomerular protein podocin which plays a role in the regulation of glomerular permeability, and acts as a linker between the plasma membrane and the cytoskeleton. Defects in this gene are the cause of autosomal recessive steroid-resistant nephrotic syndrome (SRN). SRN is characterized by onset between three months and five years, resistance to steroid therapy and rapid progression to end-stage renal disease. An alternative splice variant has been described but its full length sequence has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
NPHS2 (AAH29141.1, 1 a.a. ~ 315 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERRARSSSRESRGRGGRTPHKENKRAKAERSGGGRGRQEAGPEPSGSGRAGTPGEPRAPAATVVDVDEVRGSGEEGTEVVALLESERPEEGTKSSGLGACEWLLVLISLLFIIMTFPFSIWFCVKVVQEYERVIIFRLGHLLPGRAKGPGLFFFLPCLDTYHKVDLRLQTLEIPFHEVALDSVTCIWGIKVERIEIKDVRLPAGLQHSLAVEAEAQRQAKVRMIAAEAEKAASESLRMAAEILSGTPAAVQLRYLHTLQSLSTEKPSTVVLPLPFDLLNCLSSPSNRTQGSLPFPSPSKPVEPLNPKKKDSPML
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)