Kluczowe dokumenty
SAB1406590
Sigma-Aldrich
Anti-VWF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
F8VWF, VWD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VWF(7450)
Opis ogólny
Glikoproteina kodowana przez ten gen działa zarówno jako nośnik czynnika antyhemofilowego, jak i mediator ściany naczyń krwionośnych w układzie krzepnięcia krwi. Ma ona kluczowe znaczenie dla procesu hemostazy. Mutacje w tym genie lub niedobory tego białka powodują chorobę von Willebranda. Na chromosomie 22 znaleziono nieprzetworzony pseudogen. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
VWF (AAH22258.1, 1 a.a. ~ 273 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGAQDEEEGIQDLDGLLVFDKIVEVTLLNLPWYNEETEGQRGEMTAPKSPRAKIRGTLCAEGTRGRSSTARCSLFGSDFVNTFDGSMYSFAGYCSYLLAGGCQKRSFSIIGDFQNGKRVSLSVYLGEFFDIHLFVNGTVTQGDQRVSMPYASKGLYLETEAGYYKLSGEAYGFVARIDGSGNFQVLLSDRYFNKTCGLCGNFNIFAEDDFMTQEGTLTSDPYDFANSWALSSGEQWCERASPPSSSCNISSGEMQKVGVDWPGCTWMVCDFWI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gerry T M Wagenaar et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 307(3), L261-L272 (2014-06-22)
Intervening in angiotensin (Ang)-II type 2 receptor (AT2) signaling may have therapeutic potential for bronchopulmonary dysplasia (BPD) by attenuating lung inflammation and preventing arterial hypertension (PAH)-induced right ventricular hypertrophy (RVH). We first investigated the role of AT2 inhibition with PD123319
Sudha Silwal Gautam et al.
Tissue engineering. Part A, 20(13-14), 1971-1979 (2014-02-27)
We investigated the ability of autologous adipose-derived cells injected into cryoinjured rabbit urethras to improve urinary continence and explored the possible mechanisms by which it occurred. Adipose tissue was harvested from the perivesical region of nine 10-week-old female New Zealand
Wei Chen et al.
Tissue engineering. Part A, 20(15-16), 2234-2242 (2014-02-04)
Basic fibroblast growth factor (bFGF) plays an important role in wound repair and tissue regeneration. Considerable research has been focused on the exploration of bFGF delivery systems for maintaining efficient local concentration at the injury sites. In this study, bFGF
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406590-50UG4061837217326