Kluczowe dokumenty
SAB1406522
Sigma-Aldrich
Anti-TERF2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TRBF2, TRF2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TERF2(7014)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje białko specyficzne dla telomerów, TERF2, które jest składnikiem kompleksu nukleoprotein telomerowych. Białko to jest obecne na telomerach w metafazie cyklu komórkowego, jest drugim negatywnym regulatorem długości telomerów i odgrywa kluczową rolę w aktywności ochronnej telomerów. Chociaż ma podobną aktywność wiązania telomerów i organizację domeny, TERF2 różni się od TERF1 tym, że jego koniec N jest raczej zasadowy niż kwaśny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TERF2 (AAH24890.1, 1 a.a. ~ 251 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAGGGSSDGSGRAAGRRASRSSGRARRGRHEPGLGGPAERGAGEARLEEAVNRWVLKFYFHEALRAFRGSRYGDFRQIRDIMQALLVRPLGKEHTVSRLLRVMQCLSRIEEGENLDCSFDMEAELTPLESAINVLEMIKTEFTLTEAVVESSRKLVKEAAVIICIKNKEFEKASKILKKHMSKDPTTQKLRNDLLNIIREKNLAHPVIQNFSYETFQQKMLRFLESHLDDAEPYLLTVRLGPSPITMVCP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hande Kocak et al.
Genes & development, 28(19), 2090-2102 (2014-09-23)
Germline mutations in telomere biology genes cause dyskeratosis congenita (DC), an inherited bone marrow failure and cancer predisposition syndrome. DC is a clinically heterogeneous disorder diagnosed by the triad of dysplastic nails, abnormal skin pigmentation, and oral leukoplakia; Hoyeraal-Hreidarsson syndrome
Roberto Dinami et al.
Cancer research, 74(15), 4145-4156 (2014-05-31)
Telomeres consist of DNA tandem repeats that recruit the multiprotein complex shelterin to build a chromatin structure that protects chromosome ends. Although cancer formation is linked to alterations in telomere homeostasis, there is little understanding of how shelterin function is