Kluczowe dokumenty
SAB1406496
Sigma-Aldrich
Anti-STX1A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HPC-1, STX1, p35-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX1A(6804)
Opis ogólny
Pęcherzyki synaptyczne przechowują neuroprzekaźniki, które są uwalniane podczas egzocytozy regulowanej wapniem. Specyfika uwalniania neuroprzekaźników wymaga lokalizacji zarówno pęcherzyków synaptycznych, jak i kanałów wapniowych w presynaptycznej strefie aktywnej. Syntaksyny funkcjonują w tym procesie fuzji pęcherzyków. Syntaksyny służą również jako substrat dla neurotoksyny botulinowej typu C, metaloproteazy, która blokuje egzocytozę i ma wysokie powinowactwo do kompleksu molekularnego, który obejmuje receptor alfa-latrotoksyny (MIM 600565), który wytwarza wybuchową egzocytozę (Zhang i in., 1995 [PubMed 7622072]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
STX1A (AAH03011.1, 1 a.a. ~ 251 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MKDRTQELRTAKDSDDDDVAVTVDRDRFMDEFFEQVEEIRGFIDKIAENVEEVKRKHSAILASPNPDEKTKEELEELMSDIKKTANKVRSKLKSIEQSIEQEEGLNRSSADLRIRKTQHSTLSRKFVEVMSEYNATQSDYRERCKGRIQRQLEITGRTTTSEELEDMLESGNPAIFASGIIMDSSISKQALSEIETRHSEIIKLENSIRELHDMFMDMAMLVESQTMWRGPCLTPRRPSSTRARRAGRKS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)