Kluczowe dokumenty
SAB1406495
Sigma-Aldrich
Anti-AURKC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AIE2, AIK3, AurC, STK13, aurora-C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AURKC(6795)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the Aurora subfamily of serine/threonine protein kinases. The encoded protein is a chromosomal passenger protein that forms complexes with Aurora-B and inner centromere proteins and may play a role in organizing microtubules in relation to centrosome/spindle function during mitosis. This gene is overexpressed in several cancer cell lines, suggesting an involvement in oncogenic signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
AURKC (NP_001015878.1, 1 a.a. ~ 309 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSPRAVVQLGKAQPAGEELATANQTAQQPSSPAMRRLTVDDFEIGRPLGKGKFGNVYLARLKESHFIVALKVLFKSQIEKEGLEHQLRREIEIQAHLQHPNILRLYNYFHDARRVYLILEYAPRGELYKELQKSEKLDEQRTATIIEELADALTYCHDKKVIHRDIKPENLLLGFRGEVKIADFGWSVHTPSLRRKTMCGTLDYLPPEMIEGRTYDEKVDLWCIGVLCYELLVGYPPFESASHSETYRRILKVDVRFPLSMPLGARDLISRLLRYQPLERLPLAQILKHPWVQAHSRRVLPPCAQMAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)