Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1406488
Sigma-Aldrich
Anti-STAT5A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
STAT5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90.6 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... STAT5A(6776)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu, członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Białko to jest aktywowane i pośredniczy w odpowiedzi na wiele ligandów komórkowych, takich jak IL2, IL3, IL7, GM-CSF, erytropoetyna, trombopoetyna i różne hormony wzrostu. Aktywacja tego białka w szpiczaku i chłoniaku związanym z fuzją genów TEL/JAK2 jest niezależna od bodźca komórkowego i wykazano, że jest niezbędna w procesie nowotworzenia. Stwierdzono, że mysi odpowiednik tego genu indukuje ekspresję BCL2L1/BCL-X(L), co sugeruje antyapoptotyczną funkcję tego genu w komórkach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
STAT5A (NP_003143.2, 1 a.a. ~ 794 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAGWIQAQQLQGDALRQMQVLYGQHFPIEVRHYLAQWIESQPWDAIDLDNPQDRAQATQLLEGLVQELQKKAEHQVGEDGFLLKIKLGHYATQLQKTYDRCPLELVRCIRHILYNEQRLVREANNCSSPAGILVDAMSQKHLQINQTFEELRLVTQDTENELKKLQQTQEYFIIQYQESLRIQAQFAQLAQLSPQERLSRETALQQKQVSLEAWLQREAQTLQQYRVELAEKHQKTLQLLRKQQTIILDDELIQWKRRQQLAGNGGPPEGSLDVLQSWCEKLAEIIWQNRQQIRRAEHLCQQLPIPGPVEEMLAEVNATITDIISALVTSTFIIEKQPPQVLKTQTKFAATVRLLVGGKLNVHMNPPQVKATIISEQQAKSLLKNENTRNECSGEILNNCCVMEYHQATGTLSAHFRNMSLKRIKRADRRGAESVTEEKFTVLFESQFSVGSNELVFQVKTLSLPVVVIVHGSQDHNATATVLWDNAFAEPGRVPFAVPDKVLWPQLCEALNMKFKAEVQSNRGLTKENLVFLAQKLFNNSSSHLEDYSGLSVSWSQFNRENLPGWNYTFWQWFDGVMEVLKKHHKPHWNDGAILGFVNKQQAHDLLINKPDGTFLLRFSDSEIGGITIAWKFDSPERNLWNLKPFTTRDFSIRSLADRLGDLSYLIYVFPDRPKDEVFSKYYTPVLAKAVDGYVKPQIKQVVPEFVNASADAGGSSATYMDQAPSPAVCPQAPYNMYPQNPDHVLDQDGEFDLDETMDVARHVEELLRRPMDSLDSRLSPPAGLFTSARGSLS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alex Man Lai Wu et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 307(7), E596-E610 (2014-08-15)
The multidrug resistance efflux transporter ATP-binding cassette subfamily G member 2 (ABCG2) is not only overexpressed in certain drug-resistant cancers but is also highly expressed in the mammary gland during lactation, carrying xenobiotics and nutrients into milk. We sought to
Liting Xue et al.
Blood, 124(3), 426-436 (2014-06-05)
Acute myeloid leukemia (AML) results from the activity of driver mutations that deregulate proliferation and survival of hematopoietic stem cells (HSCs). The fusion protein CBFβ-SMMHC impairs differentiation in hematopoietic stem and progenitor cells and induces AML in cooperation with other