Kluczowe dokumenty
SAB1406471
Sigma-Aldrich
Anti-SPN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD43, GPL115, LSN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPN(6693)
Opis ogólny
Sialophorin (leukosialin) is a major sialoglycoprotein on the surface of human T lymphocytes, monocytes, granulocytes, and some B lymphocytes, which appears to be important for immune function and may be part of a physiologic ligand-receptor complex involved in T-cell activation.[supplied by OMIM
Immunogen
SPN (NP_003114.1, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATLLLLLGVLVVSPDALGSTTAVQTPTSGEPLVSTSEPLSSKMYTTSITSDPKADSTGDQTSALPPSTSINEGSPLWTSIGASTGSPLPEPTTYQEVSIKMSSVPQETPHATSHPAVPITANSLGSHTVTGGTITTNSPETSSRTSGAPVTTAASSLETSRGTSGPPLTMATVSLETSKGTSGPPVTMATDSLETSTGTTGPPVTMTTGSLEPSSGASGPQVSSVKLSTMMSPTTSTNASTVPFRNPDENSRGMLPVAVLVALLAVIVLVALLLLWRRRQKRRTGALVLSRGGKRNGVVDAWAGPAQVPEEGAVTVTVGGSGGDKGSGFPDGEGSSRRPTLTTFFGRRKSRQGSLAMEELKSGSGPSLKGEEEPLVASEDGAVDAPAPDEPEGGDGAAP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thierry Langlois et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(8), 2084-2097 (2014-04-12)
Ten-eleven-translocation 2 (TET2) belongs to the TET protein family that catalyzes the conversion of 5-methylcytosine into 5-hydroxymethylcytosine and plays a central role in normal and malignant adult hematopoiesis. Yet the role of TET2 in human hematopoietic development remains largely unknown.