Key Documents
SAB1406459
Sigma-Aldrich
Anti-SNCG antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BCSG1, SR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~13.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCG(6623)
Opis ogólny
Summary: This gene encodes a member of the synuclein family of proteins which are believed to be involved in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Mutations in this gene have also been associated with breast tumor development. (provided by RefSeq)
Immunogen
SNCG (AAH14098.1, 1 a.a. ~ 127 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDVFKKGFSIAKEGVVGAVEKTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Doris Hummel et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 144 Pt B, 402-409 (2014-08-05)
The vitamin D system is deregulated during development and progression of several cancer types. Data on the expression of the vitamin D system in the diseased pancreas are missing. The aim of this study was to investigate the expression of