Kluczowe dokumenty
SAB1406440
Sigma-Aldrich
Anti-ST3GAL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
SIAT6, ST3GALII, ST3GalIII, ST3N
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ST3GAL3(6487)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem błonowym typu II, które katalizuje transfer kwasu sialowego z kwasu sialowego CMP do substratów zawierających galaktozę. Kodowane białko normalnie znajduje się w aparacie Golgiego, ale może być proteolitycznie przetwarzane do postaci rozpuszczalnej. Białko to należy do rodziny glikozylotransferaz 29. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących kilka różnych izoform. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ST3GAL3 (NP_777624.1, 1 a.a. ~ 390 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGLLVFVRNLLLALCLFLVLGFLYYSAWKLHLLQWEEDSSKYSHSSSPQEKPVADSVVLSFDSAGQTLGSEYDRLGFLLNLDSKLPAELATKYANFSEGACKPGYASALMTAIFPRFSKPAPMFLDDSFRKWARIREFVPPFGIKGQDNLIKAILSVTKEYRLTPALDSLRCRRCIIVGNGGVLANKSLGSRIDDYDIVVRLNSAPVKGFEKDVGSKTTLRITYPEGAMQRPEQYERDSLFVLAGFKWQDFKWLKYIVYKERVSASDGFWKSVATRVPKEPPEIRILNPYFIQEAAFTLIGLPFNNGLMGRGNIPTLGSVAVTMALHGCDEVAVAGFGYDMSTPNAPLHYYETVRMAAIKESWTHNIQREKEFLRKLVKARVITDLSSGI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)