Kluczowe dokumenty
SAB1406439
Sigma-Aldrich
Anti-ST3GAL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Gal-NAc6S, SIAT4B, ST3GALII, ST3GalA.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ST3GAL2(6483)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a type II membrane protein that catalyzes the transfer of sialic acid from CMP-sialic acid to galactose-containing substrates. The encoded protein is normally found in the Golgi but can be proteolytically processed to a soluble form. This protein, which is a member of glycosyltransferase family 29, can use the same acceptor substrates as does sialyltransferase 4A. (provided by RefSeq)
Immunogen
ST3GAL2 (NP_008858.1, 1 a.a. ~ 350 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKCSLRVWFLSVAFLLVFIMSLLFTYSHHSMATLPYLDSGALDGTHRVKLVPGYAGLQRLSKERLSGKSCACRRCMGDAGASDWFDSHFDGNISPVWTRENMDLPPDVQRWWMMLQPQFKSHNTNEVLEKLFQIVPGENPYRFRDPHQCRRCAVVGNSGNLRGSGYGQDVDGHNFIMRMNQAPTVGFEQDVGSRTTHHFMYPESAKNLPANVSFVLVPFKVLDLLWIASALSTGQIRFTYAPVKSFLRVDKEKVQIYNPAFFKYIHDRWTEHHGRYPSTGMLVLFFALHVCDEVNVYGFGADSRGNWHHYWENNRYAGEFRKTGVHDADFEAHIIDMLAKASKIEVYRGN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1