Kluczowe dokumenty
SAB1406424
Sigma-Aldrich
Anti-SELP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD62, CD62P, FLJ45155, GMP140, GRMP, LECAM3, PADGEM, PSEL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELP(6403)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko o masie 140 kDa, które jest przechowywane w granulkach alfa płytek krwi i ciałkach Weibela-Palade'a komórek śródbłonka. Białko to ulega redystrybucji do błony plazmatycznej podczas aktywacji i degranulacji płytek krwi oraz pośredniczy w interakcji aktywowanych komórek śródbłonka lub płytek krwi z leukocytami. Białko błonowe jest receptorem zależnym od wapnia, który wiąże się z sialilowanymi formami antygenów węglowodanowych grupy krwi Lewisa na neutrofilach i monocytach. Mogą występować alternatywne warianty splicingu, ale nie są one dobrze udokumentowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SELP (AAH68533.1, 1 a.a. ~ 829 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MANCQIAILYQRFQRVVFGISQLLCFSALISELTNQKEVAAWTYHYSTKAYSWNISRKYCQNRYTDLVAIQNKNEIDYLNKVLPYYSSYYWIGIRKNNKTWTWVGTKKALTNEAENWADNEPNNKRNNEDCVEIYIKSPSAPGKWNDEHCLKKKHALCYTASCQDMSCSKQGECLETIGNYTCSCYPGFYGPECEYVRECGELELPQHVLMNCSHPLGNFSFNSQCSFHCTDGYQVNGPSKLECLASGIWTNKPPQCLAAQCPPLKIPERGNMTCLHSAKAFQHQSSCSFSCEEGFALVGPEVVQCTASGVWTAPAPVCKAVQCQHLEAPSEGTMDCVHPLTAFAYGSSCKFECQPGYRVRGLDMLRCIDSGHWSAPLPTCEAISCEPLESPVHGSMDCSPSLRAFQYDTNCSFRCAEGFMLRGADIVRCDNLGQWTAPAPVCQALQCQDLPVPNEARVNCSHPFGAFRYQSVCSFTCNEGLLLVGASVLQCLATGNWNSVPPECQAIPCTPLLSPQNGTMTCVRPLGSSSYKSTCQFICDEGYSLSGPERLDCTRSGRWTDSPPMCEAIKCPELFAPEQGSLDCSDTRGEFNVGSTCHFSCNNGFKLEGPNNVECTTSGRWSATPPTCKGIASLPTPGVQCPALTTPGQGTMYCRHHPGTFGFNTTCYFGCNAGFTLIGDSTLSCRPSGQWTAVTPACRAVKCSELHVNKPIAMNCSNLWGNFSYGSICSFHCLEGQLLNGSAQTACQENGHWSTTVPTCQGPLTIQEALTYFGGAVASTIGLIMGGTLLALLRKRFRQKDDGKCPLNPHSHLGTYGVFTNAAFDPSP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junko Daito et al.
Acta histochemica et cytochemica, 47(2), 67-74 (2014-09-16)
Activated platelets form platelet-leukocyte aggregates in the circulation in inflammatory diseases. We investigated whether activated platelets in inflamed skin tissues are phagocytized and removed by neutrophils. To investigate the kinetics of platelets and neutrophils, we immunohistochemically examined the spatiotemporal distribution