Kluczowe dokumenty
SAB1406412
Sigma-Aldrich
Anti-SCP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686C12188, DKFZp686D11188, NLTP, NSL-TP, SCPX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCP2(6342)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje dwa białka: białko nośnikowe sterolu X (SCPx) i białko nośnikowe sterolu 2 (SCP2), w wyniku inicjacji transkrypcji z 2 niezależnie regulowanych promotorów. Transkrypt inicjowany z promotora proksymalnego koduje dłuższe białko SCPx, a transkrypt inicjowany z promotora dystalnego koduje krótsze białko SCP2, przy czym oba białka mają wspólny C-koniec. Dowody sugerują, że białko SCPx jest tiolazą związaną z peroksysomem, która bierze udział w utlenianiu rozgałęzionych kwasów tłuszczowych, podczas gdy białko SCP2 jest uważane za wewnątrzkomórkowe białko przenoszące lipidy. Gen ten ulega wysokiej ekspresji w narządach zaangażowanych w metabolizm lipidów i może odgrywać rolę w zespole Zellwegera, w którym komórki mają niedobór peroksysomów i upośledzoną syntezę kwasów żółciowych. Alternatywny splicing tego genu wytwarza wiele wariantów transkryptu, niektóre kodujące różne izoformy. Pełna długość wszystkich wariantów transkryptu nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SCP2 (NP_001007099, 1 a.a. ~ 322 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSSSPWEPATLRRVFVVGVGMTKFVKPGAENSRDYPDLAEEAGKKALADAQIPYSAVDQACVGYVFGVAECVLALGFEKMSKGSLGIKFSDRTIPTDKHVDLLINKYGLSAHPVAPQMFGYAGKEHMEKYGTKIEHFAKIGWKNHKHSVNNPYSQFQDEYSLDEVMASKEVFDFLTILQCCPTSDGAAAAILASEAFVQKYGLQSKAVEILAQEMMTDLPSSFEEKSIIKMVGFDMSKEAARKCYEKSGLTPNDIDVIELHDCFSTNELLTYEALGLCPEGQGATLVDRGDNTYGGKWVINPSGGLISKGHPLGATGGHSCS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)