Kluczowe dokumenty
SAB1406380
Sigma-Aldrich
Anti-RCVRN antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RCV1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RCVRN(5957)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny recoverin neuronalnych czujników wapnia. Kodowane białko zawiera trzy wiążące wapń domeny EF-hand i może przedłużać zakończenie kaskady fototransdukcji w siatkówce poprzez blokowanie fosforylacji fotoaktywowanej rodopsyny. Recoverin może być antygenem odpowiedzialnym za retinopatię związaną z rakiem. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RCVRN (NP_002894.1, 1 a.a. ~ 200 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGNSKSGALSKEILEELQLNTKFSEEELCSWYQSFLKDCPTGRITQQQFQSIYAKFFPDTDPKAYAQHVFRSFDSNLDGTLDFKEYVIALHMTTAGKTNQKLEWAFSLYDVDGNGTISKNEVLEIVMAIFKMITPEDVKLLPDDENTPEKRAEKIWKYFGKNDDDKLTEKEFIEGTLANKEILRLIQFEPQKVKEKMKNA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thai-Yen Ling et al.
Biomaterials, 35(22), 5660-5669 (2014-04-22)
The inability to adequately vascularize tissues in vitro or in vivo is a major challenge in lung tissue engineering. A method that integrates stem cell research with 3D-scaffold engineering may provide a solution. We have successfully isolated mouse pulmonary stem/progenitor cells (mPSCs)
M N Garas et al.
Acta naturae, 6(2), 95-105 (2014-08-06)
Current targeting strategies for genetic vectors imply the creation of a specific vector for every targeted receptor, which is time-consuming and expensive. Therefore, the development of a universal vector system whose surface can specifically bind molecules to provide efficient targeting
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1406380-50UG4061835700899