Kluczowe dokumenty
SAB1406346
Sigma-Aldrich
Anti-PTPN12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PTP-PEST, PTPG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~88.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPN12(5782)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. PTPs are signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. This PTP contains a C-terminal PEST motif, which serves as a protein-protein interaction domain, and may regulate protein intracellular half-life. This PTP was found to bind and dephosphorylate the product of the oncogene c-ABL and thus may play a role in oncogenesis. This PTP was also shown to interact with, and dephosphorylate, various products related to cytoskeletal structure and cell adhesion, such as p130 (Cas), CAKbeta/PTK2B, PSTPIP1, and paxillin. This suggests it has a regulatory role in controlling cell shape and mobility. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
PTPN12 (NP_002826.2, 1 a.a. ~ 780 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQVEILRKFIQRVQAMKSPDHNGEDNFARDFMRLRRLSTKYRTEKIYPTATGEKEENVKKNRYKDILPFDHSRVKLTLKTPSQDSDYINANFIKGVYGPKAYVATQGPLANTVIDFWRMIWEYNVVIIVMACREFEMGRKKCERYWPLYGEDPITFAPFKISCEDEQARTDYFIRTLLLEFQNESRRLYQFHYVNWPDHDVPSSFDSILDMISLMRKYQEHEDVPICIHCSAGCGRTGAICAIDYTWNLLKAGKIPEEFNVFNLIQEMRTQRHSAVQTKEQYELVHRAIAQLFEKQLQLYEIHGAQKIADGVNEINTENMISSIEPEKQDSPPPKPPRTRSCLVEGDAKEEILQPPEPHPVPPILTPSPPSAFPTVTTVWQDNDRYHPKPVLHMVSSEQHSADLNRNYSKSTELPGKNESTIEQIDKKLERNLSFEIKKVPLQEGPKSFDGNTLLNRGHAIKIKSASPCIADKISKPQELSSDLNVGDTSQNSCVDCSVTQSNKVSVTPPEESQNSDTPPRPDRLPLDEKGHVTWSFHGPENAIPIPDLSEGNSSDINYQTRKTVSLTPSPTTQVETPDLVDHDNTSPLFRTPLSFTNPLHSDDSDSDERNSDGAVTQNKTNISTASATVSAATSTESISTRKVLPMSIARHNIAGTTHSGAEKDVDVSEDSPPPLPERTPESFVLASEHNTPVRSEWSELQSQERSEQKKSEGLITSENEKCDHPAGGIHYEMCIECPPTFSDKREQISENPTEATDIGFGNRCGKPKGPRDPPSEWT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)