Kluczowe dokumenty
SAB1406337
Sigma-Aldrich
Anti-PTGS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
COX1, COX3, PCOX1, PGG/HS, PGHS-1, PGHS1, PHS1, PTGHS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~68.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGS1(5742)
Opis ogólny
Syntaza endoperoksydu prostaglandynowego (PTGS), znana również jako cyklooksygenaza, jest kluczowym enzymem w biosyntezie prostaglandyn i działa zarówno jako dioksygenaza, jak i peroksydaza. Istnieją dwa izozymy PTGS: konstytutywny PTGS1 i indukowalny PTGS2, które różnią się regulacją ekspresji i dystrybucją tkankową. Gen ten koduje PTGS1, który reguluje angiogenezę w komórkach śródbłonka i jest hamowany przez niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak aspiryna. Uważa się, że PTGS1 bierze udział w sygnalizacji komórka-komórka i utrzymaniu homeostazy tkanek. Alternatywny splicing tego genu generuje dwa warianty transkryptu. Ekspresja tych dwóch transkryptów jest różnie regulowana przez odpowiednie cytokiny i czynniki wzrostu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PTGS1 (AAH29840.1, 1 a.a. ~ 599 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSRSLLLRFLLFLLLLPPLPVLLADPGAPTPVNPCCYYPCQHQGICVRFGLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPGLWTWLRNSLRPSPSFTHFLLTHGRWFWEFVNATFIREMLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNSAHDYISWESFSNVSYYTRILPSVPKDCPTPMGTKGKKQLPDAQLLARRFLLRRKFIPDPQGTNLMFAFFAQHFTHQFFKTSGKMGPGFTKALGHGVDLGHIYGDNLERQYQLRLFKDGKLKYQVLDGEMYPPSVEEAPVLMHYPRGIPPQSQMAVGQEVFGLLPGLMLYATLWLREHNRVCDLLKAEHPTWGDEQLFQTTRLILIGETIKIVIEEYVQQLSGYFLQLKFDPELLFGVQFQYRNRIAMEFNHLYHWHPLMPDSFKVGSQEYSYEQFLFNTSMLVDYGVEALVDAFSRQIAGRIGGGRNMDHHILHVAVDVIRESREMRLQPFNEYRKRFGMKPYTSFQELVGEKEMAAELEELYGDIDALEFYPGLLLEKCHPNSIFGESMIEIGAPFSLKGLLGNPICSPEYWKPSTFGGEVGFNIVKTATLKKLVCLNTKTCPYVSFRVPDASQDDGPAVERPSTEL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amandine Berthet et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(43), 14304-14317 (2014-10-24)
Disruptions in mitochondrial dynamics may contribute to the selective degeneration of dopamine (DA) neurons in Parkinson's disease (PD). However, little is known about the normal functions of mitochondrial dynamics in these neurons, especially in axons where degeneration begins, and this
Guang-xia Yang et al.
PloS one, 9(8), e104091-e104091 (2014-08-15)
Roles of the prostaglandin E2 E-prostanoid 4 receptor (EP4) on extracellular matrix (ECM) accumulation induced by TGF-β1 in mouse glomerular mesangial cells (GMCs) remain unknown. Previously, we have identified that TGF-β1 stimulates the expression of FN and Col I in