Key Documents
SAB1406283
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1CC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PPP1G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1CC(5501)
Immunogen
PPP1CC (NP_002701.1, 1 a.a. ~ 323 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADLDKLNIDSIIQRLLEVRGSKPGKNVQLQENEIRGLCLKSREIFLSQPILLELEAPLKICGDIHGQYYDLLRLFEYGGFPPESNYLFLGDYVDRGKQSLETICLLLAYKIKYPENFFLLRGNHECASINRIYGFYDECKRRYNIKLWKTFTDCFNCLPIAAIVDEKIFCCHGGLSPDLQSMEQIRRIMRPTDVPDQGLLCDLLWSDPDKDVLGWGENDRGVSFTFGAEVVAKFLHKHDLDLICRAHQVVEDGYEFFAKRQLVTLFSAPNYCGEFDNAGAMMSVDETLMCSFQILKPAEKKKPNATRPVTPPRGMITKQAKK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anqi Yan et al.
Cancer biology & therapy, 22(10-12), v-xiii (2020-07-15)
Statement of RetractionArticle title: DGUOK-AS1 promotes the proliferation cervical cancer through regulating miR-653-5p/EMSYAuthors: Yan A, Chen G, and Nie, J.Journal: Cancer Biology & TherapyDOI: https://doi.org/10.1080/15384047.2020.1775445In the version of DGUOK-AS1 promotes the proliferation cervical cancer through regulating miR-653-5p/EMSY by Anqi Yan
Toshiya Okumura et al.
PloS one, 9(6), e100559-e100559 (2014-06-20)
Phosphorylation of hormone-sensitive lipase (HSL) and perilipin by protein kinase A (PKA) promotes the hydrolysis of lipids in adipocytes. Although activation of lipolysis by PKA has been well studied, inactivation via protein phosphatases is poorly understood. Here, we investigated whether