Kluczowe dokumenty
SAB1406279
Sigma-Aldrich
Anti-PPBP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B-TG1, Beta-TG, CTAP-III, CTAP3, CTAPIII, LA-PF4, LDGF, MDGF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~13.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPBP(5473)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest płytkowym czynnikiem wzrostu należącym do rodziny chemokin CXC. Ten czynnik wzrostu jest silnym chemoatraktantem i aktywatorem neutrofili. Wykazano, że stymuluje różne procesy komórkowe, w tym syntezę DNA, mitozę, glikolizę, wewnątrzkomórkową akumulację cAMP, wydzielanie prostaglandyny E2 oraz syntezę kwasu hialuronowego i siarczanowanego glikozaminoglikanu. Stymuluje również tworzenie i wydzielanie aktywatora plazminogenu przez komórki błony maziowej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPBP (NP_002695.1, 1 a.a. ~ 128 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MSLRLDTTPSCNSARPLHALQVLLLLSLLTALASSTKGQTKRNLAKGKEESLDSDLYAELRCMCIKTTSGIHPKNIQSLEVIGKGTHCNQVEVIATLKDGRKICLDPDAPRIKKIVQKKLAGDESAD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)