Kluczowe dokumenty
SAB1406264
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINF2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
A2AP, ALPHA-2-PI, API, PLI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINF2(5345)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny serpin - inhibitorów proteaz serynowych. Białko to jest głównym inhibitorem plazminy, która rozkłada fibrynę i różne inne białka. W związku z tym prawidłowe funkcjonowanie tego genu odgrywa ważną rolę w regulacji szlaku krzepnięcia krwi. Mutacje w tym genie powodują niedobór inhibitora alfa-2-plazminy, który charakteryzuje się ciężką skazą krwotoczną. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SERPINF2 (AAH31592.1, 1 a.a. ~ 491 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MVLLWGLLVLSWSCLQGPCSVFSPVSAMEPLGRQLTSGPNQEQVSPLTLLKLGNQEPGGQTALKSPPGVCSRDPTPEQTHRLARAMMAFTADLFSLVAQTSTCPNLILSPLSVALALSHLALGAQNHTLQRLQQVLHAGSGPCLPHLLSRLCQDLGPGAFRLAARMYLQKGFPIKEDFLEQSEQLFGAKPVSLTGKQEDDLANINQWVKEATEGKIQEFLSGLPEDTVLLLLNAIHFQGFWRNKFDPSLTQRDSFHLDEQFTVPVEMMQARTYPLRWFLLEQPEIQVAHFPFKNNMSFVVLVPTHFEWNVSQVLANLSWDTLHPPLVWERPTKVRLPKLYLKHQMDLVATLSQLGLQELFQAPDLRGISEQSLVVSGVQHQSTLELSEVGVEAAAATSIAMSRMSLSSFSVNRPFLFFIFEDTTGLPLFVGSVRNPNPSAPRELKEQQDSPGNKDFLQSLKGFPRGDKLFGPDLKLVPPMEEDYPQFGSPK
Działania biochem./fizjol.
α-2 antyplazmina (AAP) jest głównym fizjologicznym inhibitorem proteazy serynowej plazminy, która jest odpowiedzialna za rozpuszczanie skrzepów fibryny. Oprócz plazminy jest ona również skutecznym inhibitorem trypsyny i chymotrypsyny. Niedobór α-antyplazminy jest rzadkim zaburzeniem krzepnięcia, które pozwala na nieograniczoną aktywność fibrynolityczną. Osoby z tym schorzeniem mogą otrzymać terapeutyczną A2AP przed zabiegiem chirurgicznym, aby zapobiec krwotokowi pooperacyjnemu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genome-wide loss of heterozygosity and copy number alteration in esophageal squamous cell carcinoma using the Affymetrix GeneChip Mapping 10 K array.
Hu N
BMC Genomics, 7, 299-299 (2006)
Open-heart surgery in a patient with heterozygous alpha 2-antiplasmin deficiency. Perioperative strategies in the first reported case.
Shahian DM and Levine JD
Chest, 97(6), 1488-1490 (1990)
The kidney is a major site of alpha(2)-antiplasmin production.
Menoud PA
The Journal of Clinical Investigation, 97(11), 2478-2484 (1996)