Kluczowe dokumenty
SAB1406250
Sigma-Aldrich
Anti-PFKM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GSD7, MGC8699, PFK-1, PFK-M, PFKX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~85.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PFKM(5213)
Opis ogólny
Gen PFKM koduje izoformę mięśniową fosfofruktokinazy (PFK) (ATP:D-fruktozo-6-fosforano-1-fosfotransferaza, EC 2.7.1.11). PFK katalizuje nieodwracalną konwersję fruktozo-6-fosforanu do fruktozo-1,6-bisfosforanu i jest kluczowym enzymem regulacyjnym w glikolizie. PFK ssaków jest tetramerem składającym się z różnych kombinacji 3 podjednostek: mięśniowej (PFKM), wątrobowej (PFKL; MIM 171860) i płytkowej (PFKP; MIM 171840), których geny znajdują się odpowiednio na chromosomach 12q13, 21q22 i 10p. Skład tetramerów różni się w zależności od rodzaju tkanki. Mięśniowa i wątrobowa PFK są homotetramerami składającymi się odpowiednio z podjednostek 4M i 4L. Erytrocyty zawierają zarówno podjednostki L, jak i M, które losowo tetrameryzują, tworząc hybrydowe formy holoenzymu M4, L4 i M3L, M2L2 i ML3 (Vora i in., 1980 [PubMed 6444721]; Raben i Sherman, 1995 [PubMed 7550225]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
PFKM (NP_000280.1, 1 a.a. ~ 780 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTHEEHHAAKTLGIGKAIAVLTSGGDAQGMNAAVRAVVRVGIFTGARVFFVHEGYQGLVDGGDHIKEATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAYNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADTFRSEWSDLLSDLQKAGKITDEEATKSSYLNIVGLVGSIDNDFCGTDMTIGTDSALHRIMEIVDAITTTAQSHQRTFVLEVMGRHCGYLALVTSLSCGADWVFIPECPPDDDWEEHLCRRLSETRTRGSRLNIIIVAEGAIDKNGKPITSEDIKNLVVKRLGYDTRVTVLGHVQRGGTPSAFDRILGSRMGVEAVMALLEGTPDTPACVVSLSGNQAVRLPLMECVQVTKDVTKAMDEKKFDEALKLRGRSFMNNWEVYKLLAHVRPPVSKSGSHTVAVMNVGAPAAGMNAAVRSTVRIGLIQGNRVLVVHDGFEGLAKGQIEEAGWSYVGGWTGQGGSKLGTKRTLPKKSFEQISANITKFNIQGLVIIGGFEAYTGGLELMEGRKQFDELCIPFVVIPATVSNNVPGSDFSVGADTALNTICTTCDRIKQSAAGTKRRVFIIETMGGYCGYLATMAGLAAGADAAYIFEEPFTIRDLQANVEHLVQKMKTTVKRGLVLRNEKCNENYTTDFIFNLYSEEGKGIFDSRKNVLGHMQQGGSPTPFDRNFATKMGAKAMNWMSGKIKESYRNGRIFANTPDSGCVLGMRKRALVFQPVAELKDQTDFEHRIPKEQWWLKLRPILKILAKYEIDLDTSDHAHLEHITRKRSGEAAV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)