Kluczowe dokumenty
SAB1406204
Sigma-Aldrich
Anti-OSM antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC20461
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OSM(5008)
Opis ogólny
Onkostatyna M jest członkiem rodziny cytokin, która obejmuje czynnik hamujący białaczkę, czynnik stymulujący kolonie granulocytów i interleukinę 6. Gen ten koduje regulator wzrostu, który hamuje proliferację wielu linii komórek nowotworowych. Reguluje produkcję cytokin, w tym IL-6, G-CSF i GM-CSF z komórek śródbłonka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
OSM (NP_065391.1, 1 a.a. ~ 252 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGVLLTQRTLLSLVLALLFPSMASMAAIGSCSKEYRVLLGQLQKQTDLMQDTSRLLDPYIRIQGLDVPKLREHCRERPGAFPSEETLRGLGRRGFLQTLNATLGCVLHRLADLEQRLPKAQDLERSGLNIEDLEKLQMARPNILGLRNNIYCMAQLLDNSDTAEPTKAGRGASQPPTPTPASDAFQRKLEGCRFLHGYHRFMHSVGRVFSKWGESPNRSRRHSPHQALRKGVRRTRPSRKGKRLMTRGQLPR
Działania biochem./fizjol.
Onkostatyna M (OSM) jest czynnikiem wzrostu i różnicowania, który uczestniczy w regulacji neurogenezy, osteogenezy i hematopoezy. Może wywierać zarówno stymulujący, jak i hamujący wpływ na proliferację komórek. OSM stymuluje proliferację fibroblastów, komórek mięśni gładkich i komórek mięsaka Kaposiego, ale hamuje wzrost niektórych normalnych i nowotworowych linii komórkowych. Promuje również uwalnianie cytokin [np. interleukiny-6 (IL-6), czynnika stymulującego kolonie granulocytów i makrofagów (GM-CSF) i czynnika stymulującego kolonie granulocytów (G-CSF)] z komórek śródbłonka i zwiększa ekspresję receptora lipoprotein o niskiej gęstości w komórkach wątrobiaka.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pulmonary expression of oncostatin M (OSM) promotes inducible BALT formation independently of IL-6, despite a role for IL-6 in OSM-driven pulmonary inflammation.
Botelho FM
Journal of Immunology, 191(3), 1453-1464 (2013)
Oncostatin M and leukemia inhibitory factor do not use the same functional receptor in mice.
Ichihara M
Blood, 90(1), 165-173 (1997)
Oncostatin M stimulates the growth of dermal fibroblasts via a mitogen-activated protein kinase-dependent pathway.
Ihn H and Tamaki K
Journal of Immunology, 165(4), 2149-2155 (2000)