Kluczowe dokumenty
SAB1406177
Sigma-Aldrich
Anti-NEK2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HsPK21, NEK2A, NLK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~51.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEK2(4751)
Immunogen
NEK2 (NP_002488.1, 1 a.a. ~ 445 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLLRELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITKGTKERQYLDEEFVLRVMTQLTLALKECHRRSDGGHTVLHRDLKPANVFLDGKQNVKLGDFGLARILNHDTSFAKTFVGTPYYMSPEQMNRMSYNEKSDIWSLGCLLYELCALMPPFTAFSQKELAGKIREGKFRRIPYRYSDELNEIITRMLNLKDYHRPSVEEILENPLIADLVADEQRRNLERRGRQLGEPEKSQDSSPVLSELKLKEIQLQERERALKAREERLEQKEQELCVRERLAEDKLARAENLLKNYSLLKERKFLSLASNPELLNLPSSVIKKKVHFSGESKENIMRSENSESQLTSKSKCKDLKKRLHAAQLRAQALSDIEKNYQLKSRQILGMR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhen Ning et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(5), 2462-2469 (2014-06-27)
Nek2 is a serine/threonine kinase that has a critical role in mitosis during the cell division process. Despite its importance in centrosome regulation and spindle formation, no direct binders are reported between human pancreatic cancer and Nek2 protein. Our aim
Christopher P Neal et al.
Journal of surgical oncology, 110(7), 828-838 (2014-07-22)
The serine/threonine kinase Nek2 (NIMA-related kinase 2) regulates centrosome separation and mitotic progression, with overexpression causing induction of aneuploidy in vitro. Overexpression may also enable tumour progression through effects upon Akt signalling, cell adhesion markers and the Wnt pathway. The