Kluczowe dokumenty
SAB1406107
Sigma-Aldrich
Anti-MBD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CXXC3, PCM1, RFT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~66.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBD1(4152)
Opis ogólny
DNA methylation is the major modification of eukaryotic genomes and plays an essential role in mammalian development. Human proteins MECP2, MBD1, MBD2, MBD3, and MBD4 comprise a family of nuclear proteins related by the presence in each of a methyl-CpG binding domain (MBD). Each of these proteins, with the exception of MBD3, is capable of binding specifically to methylated DNA. MECP2, MBD1 and MBD2 can also repress transcription from methylated gene promoters. Five transcript variants of the MBD1 are generated by alternative splicing resulting in protein isoforms that contain one MBD domain, two to three cysteine-rich (CXXC) domains, and some differences in the COOH terminus. All five transcript variants repress transcription from methylated promoters; in addition, variants with three CXXC domains also repress unmethylated promoter activity. MBD1 and MBD2 map very close to each other on chromosome 18q21. (provided by RefSeq)
Immunogen
MBD1 (NP_056671.2, 1 a.a. ~ 605 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEDWLDCPALGPGWKRREVFRKSGATCGRSDTYYQSPTGDRIRSKVELTRYLGPACDLTLFDFKQGILCYPAPKAHPVAVASKKRKKPSRPAKTRKRQVGPQSGEVRKEAPRDETKADTDTAPASFPAPGCCENCGISFSGDGTQRQRLKTLCKDCRAQRIAFNREQRMFKRVGCGECAACQVTEDCGACSTCLLQLPHDVASGLFCKCERRRCLRIVERSRGCGVCRGCQTQEDCGHCPICLRPPRPGLRRQWKCVQRRCLRGKHARRKGGCDSKMAARRRPGAQPLPPPPPSQSPEPTEPHPRALAPSPPAEFIYYCVDEDELQPYTNRRQNRKCGACAACLRRMDCGRCDFCCDKPKFGGSNQKRQKCRWRQCLQFAMKRLLPSVWSESEDGAGSPPPYRRRKRPSSARRHHLGPTLKPTLATRTAQPDHTQAPTKQEAGGGFVLPPPGTDLVFLREGASSPVQVPGPVAASTEALLQEAQCSGLSWVVALPQVKQEKADTQDEWTPGTAVLTSPVLVPGCPSKAVDPGLPSVKQEPPDPEEDKEENKDDSASKLAPEEEAGGAGTPVITEIFSLGGTRFRDTAVWLPRSKDLKKPGARKQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)