Kluczowe dokumenty
SAB1406084
Sigma-Aldrich
Anti-ABLIM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ABLIM, DKFZp781D0148, FLJ14564, KIAA0059, LIMAB1, LIMATIN, MGC1224
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~46.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABLIM1(3983)
Opis ogólny
This gene encodes a cytoskeletal LIM protein that binds to actin filaments via a domain that is homologous to erythrocyte dematin. LIM domains, found in over 60 proteins, play key roles in the regulation of developmental pathways. LIM domains also function as protein-binding interfaces, mediating specific protein-protein interactions. The protein encoded by this gene could mediate such interactions between actin filaments and cytoplasmic targets. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
ABLIM1 (AAH02448.1, 1 a.a. ~ 401 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFTEGEEMYLQGSTVWHPDCKQSTKTEEKLRAKVDNEILDYKDLAAIPKVKAIYDIERPDLITYEPFYTSGYDDKQERQSLGESPRTLSPTPSAEGYQDVRDRMIHRSTSQGSINSPVYSRHSYTPTTSRSPQHFHRPDQGINIYRKPPIYKQHAALAAQSKSSEDIIKFSKFPAAQAPDPSETPKIETDHWPGPPSFAVVGPDMKRRSSGREEDDEELLRRRQLQEEQLMKLNSGLGQLILKEEMEKESRERSSLLASRYDSPINSASHIPSSKTASLPGYGRNGLHRPVSTDFAQYNSYGDVSGGVRDYQTLPDGHMPAMRMDRGVSMPNMLEPKIFPYEMLMVTNRGRNKILREVDRTRLERHLAPEVFREIFGMSIQEFDRLPLWRRNDMKKKAKLF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1