Kluczowe dokumenty
SAB1406060
Sigma-Aldrich
Anti-KIFC3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686D23201, FLJ34694
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~77 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIFC3(3801)
Opis ogólny
KIFC3 belongs to the large superfamily of kinesins, molecular motors that use the energy of ATP hydrolysis to translocate cargoes along microtubules. Members share extensive homology within a globular domain containing the microtubule- and ATP-binding sites and have a coiled-coil stalk domain that mediates oligomerization. Different kinesin family members participate in specific and diverse motile processes, such as cell division, organelle transport, and nuclear movement (Hoang et al., 1998 [PubMed 9782090]).[supplied by OMIM
Immunogen
KIFC3 (AAH34234.1, 1 a.a. ~ 687 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVENERLRQEMRRCEAELQELRTKPAGPCPGCEHSQESAQLRDKLPQLQLEMAESKGMLSELNLEVQQKTDRLAEVELRLKDCLAEKAQEEERLSRRLRDSHETIASLRAQSPPVKYVIKTVEVESSKTKQALSESQARNQHLQEQVAMQRQVLKEMEQQLQSSHQLTARLRAQIAMYESELERAHGQMLEEMQSLEEDKNRAIEEAFARAQVEMKAVHENLAGVRTNLLTLQPALRTLTNDYNGLKRQVRGFPLLLQEALRSVKAEIGQAIEEVNSNNQELLRKYRRELQLRKKCHNELVRLKGNIRVIARVRPVTKEDGEGPEATNAVTFDADDDSIIHLLHKGKPVSFELDKVFSPQASQQDVFQEVQALVTSCIDGFNVCIFAYGQTGAGKTYTMEGTAENPGINQRALQLLFSEVQEKASDWEYTITVSAAEIYNEVLRDLLGKEPQEKLEIRLCPDGSGQLYVPGLTEFQVQSVDDINKVFEFGHTNRTTEFTNLNEHSSRSHALLIVTVRGVDCSTGLRTTGKLNLVDLAGSERVGKSGAEGSRLREAQHINKSLSALGDVIAALRSRQGHVPFRNSKLTYLLQDSLSGGSKTLMVVQVSPVEKNTSETLYSLKFAERVRSVELGPGLRRAELGSWSSQEHLEWEPACQTPQPSARAHSAPSSGTSSRPGSIRRKLQPSA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen-Jun Wang et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(1), 62-69 (2013-10-12)
Previous studies identified a family of organic anion transport proteins (OATPs), many of which have C-terminal PDZ binding consensus sequences. In particular, the C-terminal four amino acids of Oatp1a1, a transporter on rat and mouse hepatocytes, comprise a consensus binding