Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1406033
Sigma-Aldrich
Anti-ILF2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC8391, NF45, PRO3063
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ILF2(3608)
Opis ogólny
Nuclear factor of activated T-cells (NFAT) is a transcription factor required for T-cell expression of the interleukin 2 gene. NFAT binds to a sequence in the interleukin 2 gene enhancer known as the antigen receptor response element 2. In addition, NFAT can bind RNA and is an essential component for encapsidation and protein priming of hepatitis B viral polymerase. NFAT is a heterodimer of 45 kDa and 90 kDa proteins, the smaller of which is the product of this gene. The encoded protein binds strongly to the 90 kDa protein and stimulates its ability to enhance gene expression. (provided by RefSeq)
Immunogen
ILF2 (NP_004506.2, 1 a.a. ~ 390 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRGDRGRGRGGRFGSRGGPGGGFRPFVPHIPFDFYLCEMAFPRVKPAPDETSFSEALLKRNQDLAPNSAEQASILSLVTKINNVIDNLIVAPGTFEVQIEEVRQVGSYKKGTMTTGHNVADLVVILKILPTLEAVAALGNKVVESLRAQDPSEVLTMLTNETGFEISSSDATVKILITTVPPNLRKLDPELHLDIKVLQSALAAIRHARWFEENASQSTVKVLIRLLKDLRIRFPGFEPLTPWILDLLGHYAVMNNPTRQPLALNVAYRRCLQILAAGLFLPGSVGITDPCESGNFRVHTVMTLEQQDMVCYTAQTLVRILSHGGFRKILGQEGDASYLASEISTWDGVIVTPSEKAYEKPPEKKEGEEEEENTEEPPQGEEEESMETQE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1