Kluczowe dokumenty
SAB1405747
Sigma-Aldrich
Anti-EGR2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AT591, CMT1D, CMT4E, DKFZp686J1957, FLJ14547, KROX20
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGR2(1959)
Opis ogólny
Early growth response 2 (EGR2) is a zinc finger transcription factor and a member of the EGR family. Structurally, it comprises activation domain(A), DNA binding domain (DBD) zinc finger domain, basic domain (BD) and broadly neutralizing antibody (BNab) interaction domain(R1). The EGR2 gene is mapped to human chromosome 10q21.3.
Immunogen
EGR2 (NP_000390.2, 1 a.a. ~ 476 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMTAKAVDKIPVTLSGFVHQLSDNIYPVEDLAATSVTIFPNAELGGPFDQMNGVAGDGMINIDMTGEKRSLDLPYPSSFAPVSAPRNQTFTYMGKFSIDPQYPGASCYPEGIINIVSAGILQGVTSPASTTASSSVTSASPNPLATGPLGVCTMSQTQPDLDHLYSPPPPPPPYSGCAGDLYQDPSAFLSAATTSTSSSLAYPPPPSYPSPKPATDPGLFPMIPDYPGFFPSQCQRDLHGTAGPDRKPFPCPLDTLRVPPPLTPLSTIRNFTLGGPSAGVTGPGASGGSEGPRLPGSSSAAAAAAAAAAYNPHHLPLRPILRPRKYPNRPSKTPVHERPYPCPAEGCDRRFSRSDELTRHIRIHTGHKPFQCRICMRNFSRSDHLTTHIRTHTGEKPFACDYCGRKFARSDERKRHTKIHLRQKERKSSAPSASVPAPSTASCSGGVQPGGTLCSSNSSSLGGGPLAPCSSRTRTP
Działania biochem./fizjol.
Early growth response 2 (EGR2) is essential for peripheral nerve myelination and T cell anergy. It is also needed for the formation of gap junction beta 1 (GJB1) and periaxin along with other myelin proteins. Mutations in the EGR2 gene are implicated in peripheral neuropathies namely Charcot-Marie-Tooth disease type 1 (CMT1), congenital hypomyelinating neuropathy (CHN), and Dejerine-Sottas neuropathy (DSN/CMT). EGR2 upregulation may regulate inflammatory cytokines during recovery from Guillain-Barré syndrome (GBS).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutation analysis in the candidate Möbius syndrome genes PGT and GATA2 on chromosome 3 and EGR2 on chromosome 10.
B Van Der Zwaag et al.
Journal of medical genetics, 39(6), E30-E30 (2002-06-19)
Kota Noritsugu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 489(4), 455-459 (2017-06-04)
EGR2 is a zinc finger transcription factor that regulates myelination in the peripheral nervous system and T cell anergy. The transcriptional activity of EGR2 is known to be regulated by its co-activators and/or co-repressors. Although the activity of transcription factors
Ernesto Doncel-Pérez et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(3), 1102-1107 (2016-01-01)
Guillain-Barré syndrome (GBS) is an immune-mediated peripheral neuropathy. The goal of this research was the identification of biomarkers associated with recovery from GBS. In this study, we compared the transcriptome of PBMCs from a GBS patient and her healthy twin
Roseline Poirier et al.
Frontiers in neuroscience, 2(1), 47-55 (2008-11-05)
The different gene members of the Egr family of transcriptional regulators have often been considered to have related functions in brain, based on their co-expression in many cell-types and structures, the relatively high homology of the translated proteins and their