Kluczowe dokumenty
SAB1405736
Sigma-Aldrich
Anti-E2F2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
E2F-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~9.24 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F2(1870)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych E2F. Rodzina E2F odgrywa kluczową rolę w kontroli cyklu komórkowego i działaniu białek supresorowych nowotworów, a także jest celem białek transformujących małych wirusów nowotworowych DNA. Białka E2F zawierają kilka ewolucyjnie konserwowanych domen występujących u większości członków rodziny. Domeny te obejmują domenę wiążącą DNA, domenę dimeryzacji, która determinuje interakcję z białkami czynnika transkrypcyjnego regulowanego różnicowaniem (DP), domenę transaktywacji wzbogaconą w kwaśne aminokwasy oraz domenę asocjacyjną białka supresorowego guza, która jest osadzona w domenie transaktywacji. To białko i kolejne 2 inne, E2F1 i E2F3, mają dodatkową domenę wiążącą cykliny. Białko to wiąże się specyficznie z białkiem retinoblastoma pRB w sposób zależny od cyklu komórkowego i wykazuje ogólną 46% identyczność aminokwasową z E2F1. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
E2F2 (AAH07609, 1 a.a. ~ 83 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MESRSVAQAGVQWPDLGSLQPLPPRFKRFFCLSLQSSWDYRHAPPRPANFVFLVETGFCHVSQAGLELLTSSDPPPRPPKVLR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)