Kluczowe dokumenty
SAB1405647
Sigma-Aldrich
Anti-COX10 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48.73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX10(1352)
Opis ogólny
Oksydaza cytochromu c (COX), końcowy składnik mitochondrialnego łańcucha oddechowego, katalizuje transfer elektronów ze zredukowanego cytochromu c do tlenu. Składnik ten jest heteromerycznym kompleksem składającym się z 3 podjednostek katalitycznych kodowanych przez geny mitochondrialne i wielu podjednostek strukturalnych kodowanych przez geny jądrowe. Podjednostki kodowane mitochondrialnie funkcjonują w przenoszeniu elektronów, a podjednostki kodowane jądrowo mogą funkcjonować w regulacji i montażu kompleksu. Ten gen jądrowy koduje hem A:farnezylotransferazę, która nie jest podjednostką strukturalną, ale jest wymagana do ekspresji funkcjonalnej COX i działa w dojrzewaniu grupy protetycznej hemu A COX. Przewiduje się, że białko to zawiera 7-9 domen transbłonowych zlokalizowanych w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Zidentyfikowano mutację genu, która skutkuje substytucją lizyny na asparaginę (N204K), odpowiedzialną za niedobór oksydazy cytochromu c. Ponadto gen ten jest zaburzony u pacjentów z duplikacją CMT1A (Charcot-Marie-Tooth typ 1A) i delecją HNPP (dziedziczna neuropatia z odpowiedzialnością za porażenia ciśnieniowe). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
COX10 (AAH06394, 1 a.a. ~ 443 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAASPHTLSSRLLTGCVGGSVWYLERRTIQDSPHKFLHLLRNVNKQWITFQHFSFLKRMYVTQLNRSHNQQVRPKPEPVASPFLEKTSSGQAKAEIYEMRPLSPPSLSLSRKPNEKELIELEPDSVIEDSIDVGKETKEEKRWKEMKLQVYDLPGILAQLSKIKLTALVVSTTAAGFALAPGPFDWPCFLLTSVGTGLASCAANSINQFFEVPFDSNMNRTKNRPLVRGQISPLLAVSFATCCAVPGVAILTLGVNPLTGALGLFNIFLYTCCYTPLKRISIANTWVGAVVGAIPPVMGWTAATGSLDAGAFLLGGILYSWQFPHFNALSWGLREDYSRGGYCMMSVTHPGLCRRVALRHCLALLVLSAAAPVLDITTWTFPIMALPINAYISYLGFRFYVDADRRSSRRLFFCSLWHLPLLLLLMLTCKRPSGGGDAGPPPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)