Kluczowe dokumenty
SAB1405637
Sigma-Aldrich
Anti-CNP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CNP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~47.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNP(1267)
Immunogen
CNP (NP_149124.3, 1 a.a. ~ 421 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNRGFSRKSHTFLPKIFFRKMSSSGAKDKPELQFPFLQDEDTVATLLECKTLFILRGLPGSGKSTLARVIVDKYRDGTKMVSADAYKITPGARGAFSEEYKRLDEDLAAYCRRRDIRILVLDDTNHERERLEQLFEMADQYQYQVVLVEPKTAWRLDCAQLKEKNQWQLSADDLKKLKPGLEKDFLPLYFGWFLTKKSSETLRKAGQVFLEELGNHKAFKKELRQFVPGDEPREKMDLVTYFGKRPPGVLHCTTKFCDYGKAPGAEEYAQQDVLKKSYSKAFTLTISALFVTPKTTGARVELSEQQLQLWPSDVDKLSPTDNLPRGSRAHITLGCAADVEAVQTGLDLLEILRQEKGGSRGEEVGELSRGKLYSLGNGRWMLTLAKNMEVRAIFTGYYGKGKPVPTQGSRKGGALQSCTII
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vasiliki-Ilya Gargareta et al.
eLife, 11 (2022-05-12)
Human myelin disorders are commonly studied in mouse models. Since both clades evolutionarily diverged approximately 85 million years ago, it is critical to know to what extent the myelin protein composition has remained similar. Here, we use quantitative proteomics to
Tobias J Buscham et al.
eLife, 11 (2022-03-12)
Oligodendrocytes facilitate rapid impulse propagation along the axons they myelinate and support their long-term integrity. However, the functional relevance of many myelin proteins has remained unknown. Here, we find that expression of the tetraspan-transmembrane protein CMTM5 (chemokine-like factor-like MARVEL-transmembrane domain
Sarah-Jane Bull et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(29), 9768-9778 (2014-07-18)
Paranodal axoglial junctions are critical for maintaining the segregation of axonal domains along myelinated axons; however, the proteins required to organize and maintain this structure are not fully understood. Netrin-1 and its receptor Deleted in Colorectal Cancer (DCC) are proteins
Tullia Maraldi et al.
Cell and tissue research, 357(1), 1-13 (2014-05-03)
The successful integration of stem cells after their implantation into the brain has become a central issue in modern neuroscience. In this study, we test the neural differentiation potential of c-Kit(+)/Oct-4(+) human amniotic fluid stem cells (hAFSCs) in vitro and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1405637-50UG4061837203244