Kluczowe dokumenty
SAB1405523
Sigma-Aldrich
Anti-BSG antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
5F7, CD147, EMMPRIN, M6, TCSF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~29.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BSG(682)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem błony plazmatycznej, które jest ważne w spermatogenezie, implantacji zarodka, tworzeniu sieci neuronowej i progresji nowotworu. Kodowane białko jest również członkiem nadrodziny immunoglobulin. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BSG (NP_940991, 1 a.a. ~ 269 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAAALFVLLGFALLGTHGASGAAGTVFTTVEDLGSKILLTCSLNDSATEVTGHRWLKGVVLKEDALPGQKTEFKVDSDDQWGEYSCVFLPEPMGTANIQLHGPPRVKAVKSSEHINEGETAMLVCKSESVPPVTDWAWYKITDSEDKALMNGSESRFFVSSSQGRSELHIENLNMEADPGQYRCNGTSSKGSDQAIITLRVRSHLAALWPFLGIVAEVLVLVTIIFIYEKRRKPEDVLDDAGSAPLKSSGQHQNDKGKNVRQRNSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akinobu Ohno et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 34(6), 942-952 (2014-01-18)
The tumour cell microenvironment, which includes local oxygen saturation, pericellular pH and stromal cells, can modulate tumour progression. This study determined the prognostic impact of infiltrating tumour-associated macrophages and the expression of monocarboxylate transporter 4 (MCT4) and glypican 3 (GPC3)
Eleni Milia-Argeiti et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(8), 2581-2588 (2014-03-13)
Elevated levels of EMMPRIN/CD147 in cancer tissues have been correlated with tumor progression but the regulation of its expression is not yet understood. Here, the regulation of EMMPRIN expression was investigated in testicular germ cell tumor (TGCTs) cell lines. EMMPRIN
Sarah R Calabro et al.
PloS one, 9(7), e90571-e90571 (2014-07-31)
The classical paradigm of liver injury asserts that hepatic stellate cells (HSC) produce, remodel and turnover the abnormal extracellular matrix (ECM) of fibrosis via matrix metalloproteinases (MMPs). In extrahepatic tissues MMP production is regulated by a number of mechanisms including