Kluczowe dokumenty
SAB1405512
Sigma-Aldrich
Anti-BDH1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BDH, MGC2723, MGC4347, MGC9788, SDR9C1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BDH1(622)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz. Kodowane białko tworzy homotetrameryczny enzym wymagający lipidów błony mitochondrialnej i ma specyficzne zapotrzebowanie na fosfatydylocholinę dla optymalnej aktywności enzymatycznej. Kodowane białko katalizuje interkonwersję acetooctanu i (R)-3-hydroksymaślanu, dwóch głównych ciał ketonowych wytwarzanych podczas katabolizmu kwasów tłuszczowych. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BDH1 (NP_004042.1, 1 a.a. ~ 343 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLATRLSRPLSRLPGKTLSACDRENGARRPLLLGSTSFIPIGRRTYASAAEPVGSKAVLVTGCDSGFGFSLAKHLHSKGFLVFAGCLMKDKGHDGVKELDSLNSDRLRTVQLNVCSSEEVEKVVEIVRSSLKDPEKGMWGLVNNAGISTFGEVEFTSLETYKQVAEVNLWGTVRMTKSFLPLIRRAKGRVVNISSMLGRMANPARSPYCITKFGVEAFSDCLRYEMYPLGVKVSVVEPGNFIAATSLYSPESIQAIAKKMWEELPEVVRKDYGKKYFDEKIAKMETYCSSGSTDTSPVIDAVTHALTATTPYTRYHPMDYYWWLRMQIMTHLPGAISDMIYIR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)