Key Documents
SAB1405479
Sigma-Aldrich
Anti-ARL4D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARF4L, ARL6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARL4D(379)
Opis ogólny
ADP-ribosylation factor 4D is a member of the ADP-ribosylation factor family of GTP-binding proteins. ARL4D is closely similar to ARL4A and ARL4C and each has a nuclear localization signal and an unusually high guanine nucleotide exchange rate. This protein may play a role in membrane-associated intracellular trafficking. Mutations in this gene have been associated with Bardet-Biedl syndrome (BBS). (provided by RefSeq)
Immunogen
ARL4D (NP_001652.2, 1 a.a. ~ 201 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNHLTEMAPTASSFLPHFQALHVVVIGLDSAGKTSLLYRLKFKEFVQSVPTKGFNTEKIRVPLGGSRGITFQVWDVGGQEKLRPLWRSYTRRTDGLVFVVDAAEAERLEEAKVELHRISRASDNQGVPVLVLANKQDQPGALSAAEVEKRLAVRELAAATLTHVQGCSAVDGLGLQQGLERLYEMILKRKKAARGGKKRR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1