Key Documents
SAB1405358
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ39155 antibody produced in mouse
clone 1H3, ascites fluid
Synonim(y):
AGRINL, AGRNL, FLJ39155
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H3, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~35.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFLAM(133584)
Immunogen
FLJ39155 (NP_689616, 914 a.a. ~ 1001 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGRWHRVKAVRDGQSGKITVDDYGARTGKSPGMMRQLNINGALYVGGMKEIALHTNRQYMRGLVGCISHFTLSTDYHISLVEDAVDGK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1