Kluczowe dokumenty
SAB1405283
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LSM16 antibody produced in mouse
clone 4E3-3A4, ascites fluid
Synonim(y):
FLJ21128, FLJ31777, LSM16, YJDC, YJEFN2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E3-3A4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~81.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDC3(80153)
Opis ogólny
EDC3 jest związany z kompleksem dekapującym mRNA wymaganym do usunięcia czapeczki 5-prime z mRNA przed jego degradacją z końca 5-prime (Fenger-Gron et al., 2005 [PubMed 16364915]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
LSM16 (AAH11534, 1 a.a. ~ 508 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MATDWLGSIVSINCGDSLGVYQGRVSAVDQVSQTISLTRPFHNGVKCLVPEVTFRAGDITELKILEIPGPGDNQHFGDLHQTELGPSGAGCQVGINQNGTGKFVKKPASSSSAPQNIPKRTDVKSQDVAVSPQQQQCSKSYVDRHMESLSQSKSFRRRHNSWSSSSRHPNQATPKKSGLKNGQMKNKDDECFGDDIEEIPDTDFDFEGNLALFDKAAVFEEIDTYERRSGTRSRGIPNERPTRYRHDENILESEPIVYRRIIVPHNVSKEFCTDSGLVVPSISYELHKKLLSVAEKHGLTLERRLEMTGVCASQMALTLLGGPNRLNPKNVHQRPTVALLCGPHVKGAQGISCGRHLANHDVQVILFLPNFVKMLESITNELSLFSKTQGQQVSSLKDLPTSPVDLVINCLDCPENVFLRDQPWYKAAVAWANQNRAPVLSIDPPVHEVEQGIDAKWSLALGLPLPLGEHAGRIYLCDIGIPQQVFQEVGINYHSPFGCKFVIPLHSA
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)