Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB1405164
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAND1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434M1414, FLJ10114, FLJ10929, FLJ38691, FLJ90441, KIAA0829, TIP120, TIP120A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAND1(55832)
Immunogen
CAND1 (NP_060918, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MASASYHISNLLEKMTSSDKDFRFMATNDLMTELQKDSIKLDDDSERKVKMILKLLEDKNGEVQNLAVKCLGPLVSKVKEYQVETIVDTLCTNMLSDKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youssef Youssef et al.
Haematologica, 106(11), 2927-2939 (2020-10-16)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common Non-Hodgkin's lymphoma and is characterized by a remarkable heterogeneity with diverse variants that can be identified histologically and molecularly. Large-scale gene expression profiling studies have identified the germinal center B-cell (GCB-)
Young Jun Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(2), 189-194 (2014-04-29)
RNA polymerase II carboxyl-terminal domain (RNAPII CTD) phosphatases are a newly emerging family of phosphatases. Recently a CTD-specific phosphatase, small CTD phosphatase 1 (SCP1), has shown to act as an evolutionarily conserved transcriptional corepressor for inhibiting neuronal gene transcription in