Key Documents
SAB1405152
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM36 antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HAPRIN, RBCC728, RNF98
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM36(55521)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
TRIM36 (NP_061170, 391 a.a. ~ 499 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TSFEDYVVNTSKQTELLGELSFFSSGIDVPEINEEQSKVYNNALINWHHPEKDKADSYVLEYRKINRDDEMSWNEIEVCGTSKIIQDLENSSTYAFRVRAYKGSICSPC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1