SAB1405127
Monoclonal Anti-EXOSC4, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ20591, RRP41, RRP41A, Rrp41p, SKI6, Ski6p, hRrp41p, p12A
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EXOSC4(54512)
Opis ogólny
The gene EXOSC4 (exosome component 4) is mapped to human chromosome 8q24.3. The encoded protein is present in the cytoplasm as well as nucleus and has a RNase pleckstrin homology (PH) domain.
Immunogen
Sequence
MAGLELLSDQGYRVDGRRAGELRKIQARMGVFAQADGSAYIEQGNTKALAVVYGPHEIRGSRARALPDRALVNCQYSSATFSTGERKRRPHGDRKSCEMG
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1