Key Documents
SAB1405070
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHST11 antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C4ST, C4ST-1, C4ST1, HSA269537
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.99 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CHST11(50515)
Opis ogólny
Chondroitin 4-sulfotransferases, such as CHST11, catalyze the transfer of sulfate from 3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine residues in chondroitin (Yamauchi et al., 2000 [PubMed 10722746]).[supplied by OMIM
Immunogen
CHST11 (NP_060883, 230 a.a. ~ 337 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RKGDDVKFEEFVAYLIDPHTQREEPFNEHWQTVYSLCHPCHIHYDLVGKYETLEEDSNYVLQLAGVGSYLKFPTYAKSTRTTDEMTTEFFQNISSEHQTQLYEVYKLD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasufumi Matsuda et al.
Cancer science, 107(5), 619-628 (2016-02-20)
An increasingly accepted concept is that the progression of colorectal cancer is accompanied by epithelial-mesenchymal transition (EMT). In our study, in order to characterize the properties of EMT in 16 colorectal cancer cell lines, the cells were first orthotopically implanted